Läs mer
D-Galactal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Galactal |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c7-3-5-6(9)4(8)1-2-10-5/h1-2,4-9H,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1 |
| Formel vikt | 146.0579 |