Läs mer
D-Galactal Triacetate, TRC
Produktkod. 30240951
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240951 50 g
30240518 100 g
30240960 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30240951 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG15200050G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4098-06-0
Molekylformel C12 H16 O7
Molekylvikt (g/mol) 272.25
IUPAC-namn [(2R,3R,4R)-3,4-diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methyl acetate
LEDER CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Galactal, Triacetate (syrup)
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12-/m1/s1
Formel vikt 272.0896