Läs mer
D-Galaktal Triacetat, TRC
Produktkod. 30240960
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240960 10 g
30240951 50 g
30240518 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30240960 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG15200010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4098-06-0
Molekylformel C12 H16 O7
Molekylvikt (g/mol) 272.25
IUPAC-namn [(2R,3R,4R)-3,4-diacetyloxi-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Galactal, Triacetate (syrup)
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12-/m1/s1
Formel vikt 272.0896