Läs mer
D-Galacto-D-mannan
Produktkod. 15418039
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418039 500 mg 500mg
15408039 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418039 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66610.ME
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 11078-30-1
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11078-30-1
MDL-nummer MFCD00146683
Synonym galactomannan, galactomannoglycan, d-galacto-d-mannane, 6-o-alpha-d-galactopyranosyl-4-o-beta-d-mannopyranosyl-beta-d-mannopyranose, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4r,5s,6r-4,5,6-trihydroxy-3-2s,3s,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxyoxan-2-yl methoxy oxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4r,5s,6r-4,5,6-trihydroxy-3-2s,3s,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-2-yl methoxy tetrahydropyran-3,4,5-triol, 2r,3s,4s,5s,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4r,5s,6r-4,5,6-trihydroxy-2-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy methyl oxan-3-yl oxy oxane-3,4,5-triol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Galacto-D-mannan
Färg Vitt
Kvantitet 500 mg
Formel vikt ∽200000
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.