Läs mer
D(+)-galaktosaminhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11906201 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11906201 25 g Glasflaska 25g
10358703 250 mg Glass bottle 250mg
10458340 1 g Glasflaska 1g
10153640 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11906201 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160440250
Request Bulk or Custom Format
D(+)-galaktosaminhydroklorid ((2R,3R,4R,5R)-2-amino-3,4,5,6-tetrahydroxihexanalhydroklorid), CAS # 1772-03-8, är saltet av aminosockret som fungerar som en RNA-synteshämmare i hepatocyter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•D-galaktosamin är ett pyranosaminosocker med hepatotoxiska egenskaper
•Det fungerar som en RNA-synteshämmare i hepatocyter
•Det främjar vidhäftning av polymorfonukleära leukocyter till endotelceller, vilket ökar superoxidproduktionen
Användningsområden
•D-galaktosamin kan användas som ett hepatotoxiskt i experimentella in vitro-modeller i kombination med LPS
•Den är lämplig för en rad biokemiska laboratorieapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1772-03-8
Molekylformel C6H13NO5·HCl
Molekylvikt (g/mol) 215.64
MDL-nummer MFCD00135830
Synonym Chondrosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-galactose hydrochloride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Galactosamine hydrochloride
Smältpunkt 182°C to 185°C
Färg Vitt
Tändningsrester 1% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 10,4205
Specifikt rotationsförhållande +96° (20°C 589nm c=1,H2O,24 hr.)
Specifik rotation + 96
Löslighetsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vikt 215.64
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.