Läs mer
D-(+)-galaktosaminhydroklorid, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11448090 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448090 5 g 5g
11438090 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448090 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210174305
Kemiska identifierare
CAS 1772-03-8
Molekylformel C6H13NO5·HCl
Synonym Chondrosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-galactopyranose hydrochloride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.99
Kvantitet 5 g
Formel vikt 215.64
Fysisk form Kristallint pulver