Läs mer
D-Galactosamine, Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Galactosamine hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 215.0561 |