Läs mer
D-Galactose-1-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Galactose-1-13C |
| CAS | 70849-30-8 |
| Molekylformel | 13C C5 H12 O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | D-Galactose-1-13C, D-[1-13C]Galactose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1/i1+1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[13CH]=O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxy(1^{13}C)hexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vikt | 181.0667 |