Läs mer
Thermo Scientific Chemicals α-D-galaktos 1-fosfat dikaliumsalt pentahydrat, 98%
Produktkod. 10530224 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10530224 2.5 g Glasflaska 2.5g
10688254 50 mg Glasflaska 50mg
10506081 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10530224 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 337030025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19046-60-7 | C6H11K2O9P | 336.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19046-60-7
Molekylformel C6H11K2O9P
Molekylvikt (g/mol) 336.32
MDL-nummer MFCD00065475
InChI-nyckel KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
Synonym alpha-d-galactose-1-phosphate dipotassium salt dihydrate
PubChem CID 131875454
IUPAC-namn kalium;[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]divätefosfat
LEDER [K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-D-Galactose 1-phosphate dipotassium salt pentahydrate
Namnnotering 98%
Färg Färglös till Vit
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Kvantitet 2.5 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation (5% in water) Clear colorless
Formel vikt 426.39
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Utseende (5% aq. soln.) clear, colorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.