Läs mer
α-D-galaktos 1-fosfat dikaliumsaltpentahydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 15712272 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15712272 5 g 1g
1 options
Produktkod. 15712272 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522368705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49935.00 SEK
    47566.88 SEK / 1g
    Save 2368.12 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
α-D-galaktos 1-fosfat dikaliumsalt pentahydrat, vitt pulver
  • α-D-galaktos 1-fosfat kan användas i Leloir-vägen för galaktosmetabolismforskning för att studera processen för bildning av UDP-galaktos (UDP-Gal) via UDP-glukos:α -D-galaktos-1-fosfat-uridylyltransferas(er) (EC 2.7.7.12).
  • Det kan användas för att identifiera och karakterisera och studera funktionerna av galaktos-1-fosfat-uridylyltransferas(er).
  • D-galaktos 1-fosfat är en viktig byggsten för syntesen av nukleotidsocker som är substrat för glykosyltransferaser.
Specifikationer
CAS 19046-60-7
Färg Vitt
Molekylformel C6H11K2O9P
MDL-nummer MFCD00065475
Kvantitet 5 g
Beilstein 3922740
Synonym α-D-Galactopyranosyl phosphate dipotassium salt pentahydrate, Phos-α-D-gal, α-D-Galactopyranosyl 1-phosphate dipotassium salt
Löslighetsinformation Löslig i 5% vatten (klar färglös lösning).
InChI-nyckel KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
LEDER [K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn dikalium (2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-ylfosfat
Molekylvikt (g/mol) 336.32
Kvalitet Not Available
Fysisk form Pulver