Läs mer
D-Galactose-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Galactose-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 186.0835 |
| Procent renhet | >95% |