missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-Galactose-6-O-sulphate Sodium Salt, TRC

Produktkod. 30179306
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179306 2 mg
30179381 1 mg
30179554 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179306 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG1552982MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 125455-62-1
Molekylformel C6H11O9SNa
Molekylvikt (g/mol) 282.2
Synonym D-Galactose 6-(Hydrogen Sulfate) Sodium Salt (1:1)
IUPAC-namn sodium;[(2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxan-2-yl]methyl sulfate
LEDER [Na+].OC1O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Galactose-6-O-sulphate Sodium Salt
Kvantitet 2 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O9S.Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;/h2-10H,1H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3+,4+,5-,6?;/m1./s1
Formel vikt 282.0021
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.