Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-galaktos, 98 %
Beskrivning
Galaktos är en enkel monosackarid som används som en komponent i galaktosyltransferasmärkningsbufferten. Det fungerar som en energikälla och en viktig beståndsdel av glykolipider och glykoproteiner. Eftersom det är en komponent i antigener, spelar det en avgörande roll vid bestämning av blodgrupp inom ABO-blodgruppssystemet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- D-(+)-galaktos är en monosackarid som används som en komponent i galaktosyltransferasmärkningsbufferten. Bristen på galaktosyl-1-fosfat-uridyltransferas orsakar ett fel i galaktosmetabolismen som kallas galaktosemi, vilket ökar galaktosnivåerna i blodet
- D-(+)-galaktos är en komponent i disackariden laktos och frisätts vid hydrolys avβ -galaktosidas enzymer
Ansökan
- Denna förening kan användas som en energikälla eftersom den är en viktig beståndsdel av glykolipider och glykoproteiner
- Det är en komponent av antigener som gör det viktigt för att bestämma blodgrupp inom ABO-blodgruppssystemet
- Det har använts för att inducera uttrycket av uncoupling protein (UCP) i jästtransformanter
- Det används ofta som en källa för kol in vitro-odlingsmedier
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Galactose |
| Smältpunkt | 164 °C till 168 °C |
| Densitet | 1.5 |
| Kvantitet | 1000 g |
| Beilstein | 1724619 |
| Merck Index | 14,4335 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Optisk rotation | +80° (c=5 i vatten, 24 h) |
| Formel vikt | 180.16 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.