Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-galaktos, 98 %
Produktkod. 11485183
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485183 50 g 50g
11495183 250 g -
11475183 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485183 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A12813.18
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
D-(+)-galaktos, CAS # 59-23-4, är en monosackarid som är en viktig beståndsdel av glykolipider och glykoproteiner. Det används också som en energikälla av organismer.
Galaktos är en enkel monosackarid som används som en komponent i galaktosyltransferasmärkningsbufferten. Det fungerar som en energikälla och en viktig beståndsdel av glykolipider och glykoproteiner. Eftersom det är en komponent i antigener, spelar det en avgörande roll vid bestämning av blodgrupp inom ABO-blodgruppssystemet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • D-(+)-galaktos är en monosackarid som används som en komponent i galaktosyltransferasmärkningsbufferten. Bristen på galaktosyl-1-fosfat-uridyltransferas orsakar ett fel i galaktosmetabolismen som kallas galaktosemi, vilket ökar galaktosnivåerna i blodet
  • D-(+)-galaktos är en komponent i disackariden laktos och frisätts vid hydrolys avβ -galaktosidas enzymer
Ansökan
  • Denna förening kan användas som en energikälla eftersom den är en viktig beståndsdel av glykolipider och glykoproteiner
  • Det är en komponent av antigener som gör det viktigt för att bestämma blodgrupp inom ABO-blodgruppssystemet
  • Det har använts för att inducera uttrycket av uncoupling protein (UCP) i jästtransformanter
  • Det används ofta som en källa för kol in vitro-odlingsmedier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-23-4
Molekylformel C6H12O6
MDL-nummer MFCD00151230
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Galactose
Smältpunkt 164 °C till 168 °C
Densitet 1.5
Kvantitet 50 g
Beilstein 1724619
Merck Index 14,4335
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation +80° (c=5 i vatten, 24 h)
Formel vikt 180.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.