Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Galactose |
| Smältpunkt | 164°C to 168°C |
| Densitet | 1.5, 1.50 |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 1724619 |
| Formel vikt | 180.16 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Fysisk form | Powder |