Läs mer
D(+)-Galaktos, 99+%
Produktkod. 10307470 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10307470 500 g 500g
10011560 100 g 100g
10427360 1 kg 1kg
10649283 5 kg 5kg
15224644 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10307470 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150615000
 Begränsad artikel
I lager
D-Galactose, CAS # 59-23-4, är en högerhänt konformation av en monosackarid som grupperas som en aldohexos, och molekylen kan vara användbar vid studier av åldrande, inflammation och metabola störningar. | CAS: 59-23-4 | C6H12O6
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Galaktos är en monosackarid och aldohexos som finns i de flesta organismer
  • Galaktos är en epimer av glukos och kan omvandlas till glukos genom Leloir-vägen
  • Det spelar också en roll som metabolit hos möss och E. coli
  • Galaktos är mindre stabil än glukos och snabb omvandling sker ofta
  • Galaktos kan också inkorporeras i glykokonjugat
Användningsområden
  • Metabolism av galaktos kan vara relevant för studier av åldrande, inflammation och metabola störningar
  • Den är avsedd för en mängd olika tillämpningar från in vitro metaboliska analyser till HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-23-4
Molekylformel C6H12O6
MDL-nummer MFCD00063833
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Galactose
Smältpunkt 165,0 °C till 168,0 °C
Färg Vitt
Densitet 6.2
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Kvantitet 500 g
Beilstein 31, 295
Merck Index 15, 4365
Specifikt rotationsförhållande +79,75 (20,00 °C c=10, H2O, NH3)
Specifik rotation +79.75
Formel vikt 180.16
Ångtryck Försumbar
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.