Learn More
D(+)-Galaktos, 99+%
Code produit 10427360 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Conditionnement
10427360 1 kg 1kg
10011560 100 g 100g
10307470 500 g 500g
10649283 5 kg 5kg
15224644 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10427360 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150610010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Afficher toutes les promotions
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
D-Galactose, CAS # 59-23-4, är en högerhänt konformation av en monosackarid som grupperas som en aldohexos, och molekylen kan vara användbar vid studier av åldrande, inflammation och metabola störningar. | CAS: 59-23-4 | C6H12O6
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Galaktos är en monosackarid och aldohexos som finns i de flesta organismer
  • Galaktos är en epimer av glukos och kan omvandlas till glukos genom Leloir-vägen
  • Det spelar också en roll som metabolit hos möss och E. coli
  • Galaktos är mindre stabil än glukos och snabb omvandling sker ofta
  • Galaktos kan också inkorporeras i glykokonjugat
Användningsområden
  • Metabolism av galaktos kan vara relevant för studier av åldrande, inflammation och metabola störningar
  • Den är avsedd för en mängd olika tillämpningar från in vitro metaboliska analyser till HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-23-4
Molekylformel C6H12O6
MDL-nummer MFCD00063833
Spécification
Kemiskt namn eller material D(+)-Galactose
Smältpunkt 165,0 °C till 168,0 °C
Färg Vitt
Densitet 6.2
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Kvantitet 1 kg
Beilstein 31, 295
Merck Index 15, 4365
Specifikt rotationsförhållande +79,75 (20,00 °C c=10, H2O, NH3)
Specifik rotation +79.75
Formel vikt 180.16
Ångtryck Försumbar
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.