Läs mer
Vattenfri D-(+)-galaktos, cellodlingsreagens, 98,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11435172 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435172 100 g 100g
11445172 500 g 500g
11455172 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435172 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219467080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    933.00 SEK
    888.01 SEK / 100g
    Save 44.99 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 10257-28-0
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.16
InChI-nyckel WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-galactose, d-galactopyranose, galactose, galactopyranose, galactopyranoside, d-+-galactose, galactose, pure, cerebrose, gal, d-galactopyranoside
PubChem CID 6036
ChEBI CHEBI:4139
Specifikationer
Kvantitet 100 g