Läs mer
Vattenfri D-(+)-galaktos, cellodlingsreagens, 98,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11455172 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
500g
Product Code. 11455172
Brand: MP Biomedicals 0219467091
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 10257-28-0
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.16
InChI-nyckel WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-galactose, d-galactopyranose, galactose, galactopyranose, galactopyranoside, d-+-galactose, galactose, pure, cerebrose, gal, d-galactopyranoside
PubChem CID 6036
ChEBI CHEBI:4139
Specifications
Kvantitet 1 kg