Läs mer
D-Galactose, MedChemExpress
Produktkod. 16472366
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16472366 500 mg 500mg
16421338 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16472366 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0210
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress D-Galactose is a natural aldohexose and C-4 epimer of glucose.
D-Galactose is a natural aldohexose and C-4 epimer of glucose.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Galactose
CAS 59-23-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H12O6
Kvantitet 500 mg
Synonym D-(+)-Galactose
Löslighetsinformation H2O : 62.5 mg/mL (346.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 50 mg/mL (277.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H](CO)O)O)O)O
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.16
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation