Läs mer
D-Galactose, TRC
Produktkod. 30137102
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137102 500 g
30005085 10 g
30007090 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137102 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG155250500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-23-4
Molekylformel C6 H12 O6
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Synonym D-Galactose, Galactose, D- (8CI), (+)-Galactose, D-(+)-Galactose, Galactose, D-Galactopyranose, D(+)-Galactose
IUPAC-namn (3R,4S,5R,6R)-6-(hydroxymetyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
LEDER OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Galactose
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1
Formel vikt 180.0634
Procent renhet >95%