Läs mer
D-Galacturonic acid monohydrate, 97%
Produktkod. p-7043216
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487579 5 g 5g
15497579 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66282.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 91510-62-2 | C6H9O7
D-(+)-galakturonsyramonohydrat är en kemikalie som används vid syntes av N-(D-galakturonoyl)-aminosyror och dipeptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar D-(+)-galakturonsyramonohydrat är en kemikalie som används vid syntes av N-(D
-galakturonoyl)-aminosyror och dipeptider.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91510-62-2
Molekylformel C6H9O7
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00071585
InChI-nyckel AEMOLEFTQBMNLQ-DTEWXJGMSA-M
Synonym d-+-galacturonic acid monohydrate
PubChem CID 91872458
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetrahydroxioxan-2-karboxylsyra;hydrat
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Galacturonic acid monohydrate
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 1727087
Merck Index 14,4337
Löslighetsinformation Soluble in water
Optisk rotation +53° (c=10 in Water)
Formel vikt 212.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.