Läs mer
D-galakturonsyramonohydrat, TRC
Produktkod. 30012759
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012759 1 g
30009696 5 g
30005601 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012759 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG1865001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91510-62-2
Molekylformel C6 H10 O7 . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 212.15
Synonym D-Galacturonic Acid Hydrate (1:1), D-Galacturonic Acid, Monohydrate (9CI)
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxi-6-oxohexansyra; hydratera
LEDER O.O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Galacturonic acid hydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h1-5,8-11H,(H,12,13);1H2/t2-,3+,4+,5-;/m0./s1
Formel vikt 212.0532
Procent renhet >95%