Läs mer
D-gamma-tokoferol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10279990 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10279990 100 mg Glasflaska 100mg
1 options
Produktkod. 10279990 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 421041000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 54-28-4 | C28H48O2 | 416.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-γ-Tocopherol
Namnnotering 95%
CAS 54-28-4
Färg Brun
Kokpunkt 200 °C (0,1 mmHg)
Flampunkt >93 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C28H48O2
MDL-nummer MFCD00066529
Kvantitet 100 mg
Merck Index 15, 9655
Specifikt rotationsförhållande +30° (25 °C c=2,00 tum isooctan)
Specifik rotation +30
Synonym gamma-tocopherol, +-gamma-tocopherol, d-gamma-tocopherol, 7,8-dimethyltocol, unii-8ef1z1238f, rrr-gamma-tocopherol, r,r,r-gamma-tocopherol, 2r-2,7,8-trimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl chroman-6-ol, 2r-2,7,8-trimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-2h-chromen-6-ol, 2r-3,4-dihydro-2,7,8-trimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-2h-1-benzopyran-6-ol
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, aceton, kloroform, eter, oljor, fetter
InChI-nyckel QUEDXNHFTDJVIY-DQCZWYHMSA-N
LEDER CC1=C(C=C2CCC(OC2=C1C)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)O
IUPAC-namn (2R)-2,7,8-trimetyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetyltridecyl]-3,4-dihydrokromen-6-ol
Molekylvikt (g/mol) 416.69
PubChem CID 92729
ChEBI CHEBI:18185
Formel vikt 416.69
Procent renhet 95%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.