Läs mer
d-Glaucine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | d-Glaucine-d6 |
| Molekylformel | C21H19D6NO4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (6aS)-5,6,6a,7-Tetrahydro-1,2,9,10-tetramethoxy-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline-d6, (S)-5,6,6a,7-Tetrahydro-1,2,9,10-tetramethoxy-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline-d6, 1,2,9,10-Tetramethoxy-6aα-aporphine-d6, Glaucine-d6, (+)-Glaucine-d6, (S)-Glaucine-d6, Boldine dimethyl ether-d6, Bromcholitin-d6, Glauvent-d6, N,O,O'-Trimethyllaurelliptine-d6, NSC 34396-d6, O,O-Dimethylboldine-d6, O,O-Dimethylisoboldine-d6, S-(+)-Glaucine-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO4/c1-22-7-6-12-9-18(25-4)21(26-5)20-14-11-17(24-3)16(23-2)10-13(14)8-15(22)19(12)20/h9-11,15H,6-8H2,1-5H3/t15-/m0/s1/i2D3,4D3 |
| LEDER | [H][C@]1(N(C)CC2)CC3=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C(OC)C=C3C4=C1C2=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C4OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.46 |