missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Alfa Aesar™ D-Glucal, 97%

Produktkod. 15406718
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1g
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406718 1g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15406718 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H60239.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Applications
It is an important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.

Solubility
Soluble in Methanol.

Notes
Store at 2-8°C. Keep away from oxidizing agents. Moisture sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Glucal
CAS 13265-84-4
Molekylformel C6H10O4
MDL-nummer MFCD09039277
Kvantitet 1g
Synonym d-glucal, 2r,3s,4r-2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diol, glucal, d-arabino-hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy, 1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol, dgo, pubchem10547, ksc921e7l, 1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose
InChI-nyckel YVECGMZCTULTIS-PBXRRBTRSA-N
Optisk rotation −7° (c=1.9 in Water)
LEDER C1=COC(C(C1O)O)CO
IUPAC-namn (2R,3S,4R)-2-(hydroxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-3,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 146.142
PubChem CID 2734736
Formel vikt 146.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.