Läs mer
D-Glucal, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | D-Glucal |
| CAS | 13265-84-4 |
| Molekylformel | C6 H10 O4 |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c7-3-5-6(9)4(8)1-2-10-5/h1-2,4-9H,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4R)-2-(hydroxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.14 |
| Formel vikt | 146.0579 |