Läs mer
D-Glucamine (>75%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glucamine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO5/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-6,8-12H,1-2,7H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1 |
| Formel vikt | 181.095 |