Läs mer
D-Glucaro-1,4-lactone Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glucaro-1,4-lactone Monohydrate |
| CAS | 61278-30-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 H8 O7 . H2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O7.H2O/c7-1-2(8)6(12)13-4(1)3(9)5(10)11;/h1-4,7-9H,(H,10,11);1H2/t1-,2-,3+,4+;/m1./s1 |
| LEDER | O.O[C@@H]([C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(2S,3R,4R)-3,4-dihydroxy-5-oxooxolan-2-yl]-2-hydroxyacetic acid;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.14 |
| Formel vikt | 210.0376 |
| Visa mer |