Läs mer
D-Glucoheptono-1,4-lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glucoheptono-1,4-lactone |
| CAS | 60046-25-5 |
| Molekylformel | C7 H12 O7 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2ξ)-D-Glucoheptonic Acid γ-Lactone, Glucoheptonic Acid γ-Lactone, D-Glucoheptonolactone |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O7/c8-1-2(9)3(10)6-4(11)5(12)7(13)14-6/h2-6,8-12H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.17 |
| Formel vikt | 208.0583 |