Läs mer
D-Gluconic-2,3,4,5,6,6-d6 Acid Sodium Salt, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium D-Gluconate-2,3,4,5,6,6-D6 |
| Molekylformel | C6 D6 H5 O7 . Na |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | D-Gluconic-2,3,4,5,6,6-d6 Acid Sodium Salt, D-Gluconic Acid-2,3,4,5,6,6-d6 Sodium Salt, Sodium D-Gluconate-2,3,4,5,6,6-d6, Sodium D-Gluconate-2,3,4,5,6,6-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11 H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1/i1D2,2 D,3 D,4 D,5 D; |
| LEDER | [Na+].[2 H]C([2 H])(O)[C@@]([2 H])(O)[C@@]([2 H])(O)[C@]([2 H])(O)[C@@]([2 H])(O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;(2 R,3 S,4 R,5 R)-2,3,4,5,6,6-hexadeuterio-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.1741 |
| Formel vikt | 224.0779 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |