Läs mer
D-glukonsyra (50 % i vatten), TRC
Produktkod. 30403207
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30403207 1 g
1 options
Produktkod. 30403207 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG4174201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Gluconic Acid
CAS 526-95-4
Molekylformel C6 H12 O7
Kvantitet 1 g
Synonym Dextronic Acid, Gluconal GA-50, Gluconic Acid, Glycogenic Acid, Glyconic Acid, Maltonic Acid, NSC 77381, Pentahydroxycaproic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexansyra
Molekylvikt (g/mol) 196.1553
Formel vikt 196.0583
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5