Läs mer
Melford D-glukonsyra
Produktkod. 30018295
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018295 500 g
30018294 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018295 Leverantör Melford Leverantörsnummer G37020500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Molekylformel: C6H11O7K, molekylvikt 234,2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Gluconic Acid
CAS 299-27-4
Molekylformel C6H11KO7
Kvantitet 500 g