Läs mer
Melford D-glukonsyra
Produktkod. p-200087141
Kvantitet:
500 g
1 kg
Produktkod. 30018295
Brand: Melford G37020500.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Molekylformel: C6H11O7K, molekylvikt 234,2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Gluconic Acid
CAS 299-27-4
Molekylformel C6H11KO7
Kvantitet 500 g