Läs mer
D-Glukonsyra, kalciumsalt, 99 %
Produktkod. 10358250 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10358250 1 kg Plastflaska 1kg
10591651 250 g Plastflaska 250g
10277263 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10358250 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 211060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.50 SEK
    1288.65 SEK / 1kg
    Save 146.85 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 299-28-5 | C12H22CaO14 | 430,372 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 299-28-5
Molekylformel C12H22CaO14
Molekylvikt (g/mol) 430.372
MDL-nummer MFCD00064209
InChI-nyckel NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
Synonym calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
PubChem CID 9290
IUPAC-namn kalcium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanoat
LEDER C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Gluconic acid, calcium salt
Färg Vitt
Förlust vid torkning 2,0 % max. (1 g, 105 °C, 16 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 0.99
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (HOCH2[CH(OH)]4CO2)2Ca
Kvantitet 1 kg
Beilstein 03, 544
Merck Index 15, 1671
Specifikt rotationsförhållande +10,20 (22,00 °C c=1,H2O)
Specifik rotation +10.20
Formel vikt 430.38
Procent renhet 0.99
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.