Läs mer
D-glukonsyra kaliumsalt, TRC
Produktkod. 30404804
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30404804 5 g
1 options
Produktkod. 30404804 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG4174255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Gluconate
CAS 299-27-4
Molekylformel C6 H11 O7 . K
Kvantitet 5 g
Synonym Potassium Gluconate
InChI formel InChI=1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
LEDER [K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn kalium; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
Molekylvikt (g/mol) 234.25
Formel vikt 234.0142