Läs mer
D-Glucono-1,4-lactone (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glucono-1,4-lactone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4-,5-/m1/s1 |
| Formel vikt | 178.0477 |