Läs mer
D-(+)-Glukono-1,5-lakton, 99 %
Produktkod. 11404454
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404454 2500 g 2500g
11344529 250 g 250g
11494444 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404454 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13105.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 90-80-2 | C6H10O6 | 178,14 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Glucono delta-lakton (GDL) är en sorts utmärkt multifunktionell livsmedelstillsats. Det används främst som proteinkoaguleringsmedel, surgörare, betning eller jäsmedel. expander, konserveringsmedel, kryddor, sekvestreringsmedel, kelatbildare, färgbevarande medel, etc. det används i stor utsträckning till livsmedel, daglig kemisk industri, läkemedel, kosmetika. Plast- och hartsmodifiering, elektrodposition och polering, rengöring av metallytor och organisk syntes.
Löslighet Lösligt i vatten
500 g/L (20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta från starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-80-2
Molekylformel C6H10O6
Molekylvikt (g/mol) 178.14
MDL-nummer MFCD00006647
InChI-nyckel PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N
Synonym gluconolactone, delta-gluconolactone, d-glucono-1,5-lactone, d-gluconolactone, 1,5-gluconolactone, d-gluconic acid lactone, gluconic acid lactone, glucono delta-lactone, 1,5-d-gluconolactone, gluconic lactone
PubChem CID 7027
ChEBI CHEBI:16217
LEDER OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Glucono-1,5-lactone
Smältpunkt 154 °C till 159 °C (dekomposition)
Kvantitet 2500 g
Beilstein 83286
Merck Index 14,4457
Löslighetsinformation Löslig i vatten 500 g/L (20 °C).
Optisk rotation +65° (c=4 i vatten)
IUPAC-namn 3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-on
Formel vikt 178.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.