Läs mer
D-(+)-glukon-1,5-lakton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494444
Kvantitet:
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
250g
500g
Produktkod. 11494444
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13105.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 90-80-2 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Glucono delta-lakton (GDL) är en sorts utmärkt multifunktionell livsmedelstillsats. Det används främst som proteinkoaguleringsmedel, surgörare, betning eller jäsmedel. expander, konserveringsmedel, kryddor, sekvestreringsmedel, kelatbildare, färgbevarande medel, etc. det används i stor utsträckning till livsmedel, daglig kemisk industri, läkemedel, kosmetika. Plast- och hartsmodifiering, elektrodposition och polering, rengöring av metallytor och organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Glucono delta-lakton (GDL) är en sorts utmärkt multifunktionell livsmedelstillsats. Det används främst som proteinkoaguleringsmedel, surgörare, betning eller jäsmedel. expander, konserveringsmedel, kryddor, sekvestreringsmedel, kelatbildare, färgbevarande medel, etc. det används i stor utsträckning till livsmedel, daglig kemisk industri, läkemedel, kosmetika. Plast- och hartsmodifiering, elektrodposition och polering, rengöring av metallytor och organisk syntes.
Löslighet Lösligt i vatten
500 g/L (20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta från starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-80-2
Molekylformel C6H10O6
Molekylvikt (g/mol) 178.14
MDL-nummer MFCD00006647
InChI-nyckel PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N
Synonym gluconolactone, delta-gluconolactone, d-glucono-1,5-lactone, d-gluconolactone, 1,5-gluconolactone, d-gluconic acid lactone, gluconic acid lactone, glucono delta-lactone, 1,5-d-gluconolactone, gluconic lactone
PubChem CID 7027
ChEBI CHEBI:16217
LEDER OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Glucono-1,5-lactone
Smältpunkt 154°C to 159°C (decomposition)
Kvantitet 500 g
Beilstein 83286
Merck Index 14,4457
Löslighetsinformation Soluble in water 500g/L (20°C).
Optisk rotation +65° (c=4 in Water)
IUPAC-namn 3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-on
Formel vikt 178.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.