Läs mer
D-(+)-Glucono-1,5-lactone, MedChemExpress
Produktkod. 16441238
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16441238 5 g
1 options
Produktkod. 16441238 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYI0301
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress D-(+)-Glucono-1,5-lactone is a polyhydroxy (PHA) that is capable of metal chelating, moisturizing and antioxidant activity.
D-(+)-Glucono-1,5-lactone is a polyhydroxy (PHA) that is capable of metal chelating, moisturizing and antioxidant activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Glucono-1,5-lactone
CAS 90-80-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H10O6
Kvantitet 5 g
Synonym Gluconic acid lactone
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (561.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (561.36 mM)
LEDER O=C1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Molekylvikt (g/mol) 178.14
Formel vikt 178.14
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism