Läs mer
D-Glukono-1,5-lakton, TRC
Produktkod. 30135554
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
500 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30135554 500 g -
30134119 5 g -
17908114 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135554 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG417475500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-80-2
Molekylformel C6 H10 O6
Molekylvikt (g/mol) 178.14
Synonym Gluconic acid lactone (6CI), Gluconic acid, lactone, D- (7CI), Gluconic acid, δ-lactone, D- (8CI), (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one, 1,5-D-Gluconolactone, 1,5-Gluconolactone, D-(+)-Gluconic acid δ-lactone, D-(+)-Glucono-1,5-lactone, D-(+)-Glucono-δ-lactone, D-(+)-Glucose δ-lactone, D-Gluconic acid 1,5-lactone, D-Gluconic acid lactone, D-Glucono-1,5-lactone, D-Glucono-δ-lactone, E 575, Fujiglucon, Glucono-δ-lactone, Gluconolactone, Lysactone, Riken Lactone, δ-Gluconolactone
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-one
LEDER OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Gluconic acid D-lactone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
Formel vikt 178.0477
Procent renhet >95%