Läs mer
D-Glucopyranose 1,2,3,6-Tetrabenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glucopyranose 1,2,3,6-Tetrabenzoate |
| CAS | 20226-68-0 |
| Molekylformel | C10 H12 N5 O8 P . 2 H4 N |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (3R,4S,5R,6R)-6-((benzoyloxy)methyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2,3,4-triyl tribenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N5O8P.2H3N/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(23-9)1-22-24(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);2*1H3/t3-,5?,6?,9-;;/m1../s1 |
| LEDER | [NH4+].[NH4+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])C(O)C3O)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | diazanium;[(2R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.282 |
| Formel vikt | 397.111 |