Läs mer
D-Glucosamine-13C Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glucosamine-13C Hydrochloride |
| CAS | 84247-63-2 |
| Molekylformel | 13C C5 H13 N O5 . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | D-Glucose-1-13C, 2-amino-2-deoxy-, hydrochloride (9CI), 2-Amino-2-deoxy-D-glucose-1-13C hydrochloride, D-Glucosamine-1-13C Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1/i6+1; |
| LEDER | Cl.N[C@H]1[13CH](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (3R,4R,5S,6R)-3-amino-6-(hydroxymethyl)(2^{13}C)oxane-2,4,5-triol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.625 |
| Formel vikt | 216.059 |