Läs mer
D-Glucosamine 6-Phosphate Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glucosamine 6-Phosphate Hydrate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14NO8P/c7-3-5(9)4(8)2(15-6(3)10)1-14-16(11,12)13/h2-6,8-10H,1,7H2,(H2,11,12,13)/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1 |
| Formel vikt | 259.0457 |