Läs mer
D-Glucosamine 6-Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glucosamine 6-Sulfate |
| CAS | 91674-26-9 |
| Molekylformel | C6H13NO8S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | D-Glucosamine-6-O-Sulphate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO8S/c7-3-5(9)4(8)2(15-6(3)10)1-14-16(11,12)13/h2-6,8-10H,1,7H2,(H,11,12,13)/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H]1C(O)O[C@H](COS(=O)(=O)O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R)-5-amino-3,4,6-trihydroxyoxan-2-yl]methyl hydrogen sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.23 |
| Formel vikt | 259.0362 |