Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-glukosaminhydroklorid, 98+%
Produktkod. 11462957
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462957 50 g 50g
11472957 250 g 250g
11452957 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462957 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A15532.18
Request Bulk or Custom Format
D-Glukosaminhydroklorid, CAS # 3416-24-8, är saltet av aminosockret D-Glukosamin, som används för kitinkvantifiering och andra biokemiska studier.
Ny tillämpning av glukosamin är att förbereda medicinskt medel för behandling av svindel. Det används som livsmedelsingredienser och tillsatser, råmaterial för anticancer och antibiotika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•D-Glukosamin är ett rikligt monosackarid aminosocker som fungerar som en byggsten i syntesen av glykosylerade proteiner och lipider
•D-glukosamin är prekursorn i början av hexosaminvägen som är avgörande för bildandet av vanliga proteoglykaner
•D-glukosamin kombineras med kondroitinsulfat i brosk och finns som en monomer i kitin
Ansökan
•D-Glukosamin kan användas som en biokemisk standard eller för cellstimulering tillsammans med glukos i cellkultur
•Det kan vara användbart i laboratoriestudier av artros och diabetes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66-84-2
Molekylformel C6H13NO5·HCl
MDL-nummer MFCD00067674
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glucosamine hydrochloride
Smältpunkt ∼192°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
Beilstein 4157370
Merck Index 14,4458
Löslighetsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +71.5° (c=1 in Water, 20h)
Formel vikt 215.64
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.