Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Glucosamine hydrochloride |
| CAS | 66-84-2 |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 0.9983 |
| Molekylformel | C6H13NO5·HCI |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Amino-2-deoxy-D -glucose, Chitosamine |
| Formel vikt | 215.6 |
| Fysisk form | Pulver |