Läs mer
D-(+)-glukosaminhydroklorid, 99,83 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11394209 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394209 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11394209 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210178225
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Glucosamine hydrochloride
CAS 66-84-2
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.9983
Molekylformel C6H13NO5·HCI
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Amino-2-deoxy-D -glucose, Chitosamine
Formel vikt 215.6
Fysisk form Pulver