Beskrivning
Molekylärbiologi
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Glucosamine Hydrochloride |
| CAS | 66-84-2 |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Molekylformel | C6H13NO5.ClH |
| MDL-nummer | MFCD00135831 |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | 2-Amino-2-deoxy-D-glucose hydrochloride, Chitosamine hydrochloride |
| Formel vikt | 215.6 |
| Fysisk form | Fast |