Läs mer
D-Glucosamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Glucosamine hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1 |
| Formel vikt | 215.0561 |
| Procent renhet | >95% |